1-(Chloroacetyl)piperidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR49021-1G
APOSOR49021-1GEA 109 EUR InStock
APOSOR49021-1G
1-(Chloroacetyl)piperidine
1-(Chloroacetyl)piperidine
Formule: C₇H₁₂ClNO
Point d'ébullition: 83…85 °C (0.075 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01095825
Numéro CAS: 1440-60-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité