Imidazo[1,5-a]pyrazin-8-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR49048-250MG
APOSOR49048-250MGEA 232 EUR InStock
APOSOR49048-250MG
Imidazo[1,5-a]pyrazin-8-amine
Imidazo[1,5-a]pyrazin-8-amine
Formule: C₆H₆N₄
MW: 134,139 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09835041
Numéro CAS: 26538-77-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité