(Pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) dichloride dimer
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) Dimer, Dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) dimer, [Ir(Cp-)Cl2]2, (Pentamethylcyclopentadienyl)iridium (III) chloride dimer
OR49087-1G
APOSOR49087-1GEA 282 EUR InStock
APOSOR49087-1G
(Pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) dichloride dimer
(Pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) dichloride dimer
Formule: C₂₀H₃₀Cl₄Ir₂
MW: 796,69 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075435
Numéro CAS: 12354-84-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité