Biphényle-4,4'-diol 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diol, 4,4'-Dihydroxybiphenyl, Biphenyl-4,4'-diol
OR4930-2.5KG
APOSOR4930-2.5KGEA 162 EUR InStock
APOSOR4930-2.5KG
Biphényle-4,4'-diol 99%
Biphényle-4,4'-diol
Formule: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186,21 g/mol
Point de fusion: 280…282 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002348
Numéro CAS: 92-88-6
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité