2,1,3-Benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR4940-250MG
APOSOR4940-250MGEA 14.7 EUR InStock
APOSOR4940-250MG
2,1,3-Benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride
2,1,3-Benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride
Formule: C₆H₃ClN₂O₂S₂
Point de fusion: 148…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068049
Numéro CAS: 73713-79-8
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité