Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Acétylthiazole 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(Thiazol-2-yl)-1-ethanone

OR4953-100G
APOSOR4953-100GEA 120 EUR InStock
APOSOR4953-100G
2-Acétylthiazole 98%
2-Acétylthiazole


Formule: C₅H₅NOS
MW: 127,17 g/mol
Point d'ébullition: 89…91 °C/12mmHg
Densité: 1.227 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 78 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005324
Numéro CAS: 24295-03-2
EINECS: 246-134-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité