5-Iodovanilline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR4972-100G
APOSOR4972-100GEA 241 EUR InStock
APOSOR4972-100G
5-Iodovanilline 97%
5-Iodovanilline
Formule: C₈H₇IO₃
Point de fusion: 180…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006941
Numéro CAS: 5438-36-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité