2-Bromo-1,3,5-triméthoxybenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4983-500MG
APOSOR4983-500MGEA 14.7 EUR InStock
APOSOR4983-500MG
2-Bromo-1,3,5-triméthoxybenzène 98%
2-Bromo-1,3,5-triméthoxybenzène
Formule: C₉H₁₁BrO₃
Point de fusion: 97…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040757
Numéro CAS: 1131-40-4
EINECS: 214-464-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité