2-Amino-3-chloro-5-methylphenol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR500003-250MG
APOSOR500003-250MGEA 104 EUR InStock
APOSOR500003-250MG
2-Amino-3-chloro-5-methylphenol 97%
2-Amino-3-chloro-5-methylphenol
Formule: C₇H₈ClNO
MW: 157,598 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28551485
Numéro CAS: 1780449-40-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité