2-Acetoxybenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Cyanophenyl acetate
OR5008-25G
APOSOR5008-25GEA 132 EUR InStock
APOSOR5008-25G
2-Acetoxybenzonitrile 98%
2-Acetoxybenzonitrile
Formule: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Point d'ébullition: 119…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017360
Numéro CAS: 5715-02-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité