Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-tert-Butyl-α-chlorotoluène 95%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

OR5036-25G
APOSOR5036-25GEA 161 EUR InStock
APOSOR5036-25G
4-tert-Butyl-α-chlorotoluène 95%
4-tert-Butyl-α-chlorotoluène


Formule: C₁₁H₁₅Cl
Point d'ébullition: 101…105 °C/7mmHg
Densité: 0.945 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000918
Numéro CAS: 19692-45-6
EINECS: 243-228-8
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité