Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Éthylcyclohexanone 99%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR5042-25G
APOSOR5042-25GEA 72.7 EUR InStock
APOSOR5042-25G
4-Éthylcyclohexanone 99%
4-Éthylcyclohexanone


Formule: C₈H₁₄O
Point d'ébullition: 192…194 °C
Densité: 0.895 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001644
Numéro CAS: 5441-51-0
EINECS: 226-629-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité