Methyl (2R)-4-oxopiperidine-2-carboxylate, N-BOC protected 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-1-tert-Butyl 2-methyl 4-oxopiperidine-1,2-dicarboxylate
OR50476-1G
APOSOR50476-1GEA 232 EUR InStock
APOSOR50476-1G
Methyl (2R)-4-oxopiperidine-2-carboxylate, N-BOC protected 95%
Methyl (2R)-4-oxopiperidine-2-carboxylate, N-BOC protected
Formule: C₁₂H₁₉NO₅
MW: 257.283 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12547038
Numéro CAS: 1799811-83-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité