Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pyridine-2-carbaldehyde 99%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

OR5051-500G
APOSOR5051-500GEA 408 EUR InStock
APOSOR5051-500G
Pyridine-2-carbaldehyde 99%
Pyridine-2-carbaldehyde


Formule: C₆H₅NO
Point d'ébullition: 179 - 181 °C
Point de fusion: –21 °C
Densité: 1.126
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006290
Numéro CAS: 1121-60-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité