3-Méthylpipéridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR5090-500G
APOSOR5090-500GEA 205 EUR InStock
APOSOR5090-500G
3-Méthylpipéridine 97%
3-Méthylpipéridine
Formule: C₆H₁₃N
Point d'ébullition: 125…156 °C
Point de fusion: –24 °C
Densité: 0.845 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 8 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005994
Numéro CAS: 626-56-2
EINECS: 210-953-6
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité