Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

7-Hydroxycitronellal 95%

Fournisseur: Apollo Scientific

OR50940-100G
APOSOR50940-100GEA 52.4 EUR InStock
APOSOR50940-100G
7-Hydroxycitronellal 95%
7-Hydroxycitronellal


Formule: C₁₀H₂₀O₂
Point d'ébullition: 257 °C
Densité: 0.92 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00014681
Numéro CAS: 107-75-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité