3,4-(Trimethylenedioxy)benzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3,4-Dihydro-2H-benzo[b][1,4]dioxepine-2-carboxylic acid
OR50957-1G
APOSOR50957-1GEA 121 EUR InStock
APOSOR50957-1G
3,4-(Trimethylenedioxy)benzoic acid 95%
3,4-(Trimethylenedioxy)benzoic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09953183
Numéro CAS: 33632-74-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité