(R)-(4-Methylmorpholin-3-yl)methanol ≥97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510000-250MG
APOSOR510000-250MGEA 319 EUR InStock
APOSOR510000-250MG
(R)-(4-Methylmorpholin-3-yl)methanol ≥97%
(R)-(4-Methylmorpholin-3-yl)methanol
Formule: C₆H₁₃NO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD26792468
Numéro CAS: 1620510-51-1
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité