2-Chloro-6-isopropylpyridine > 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510004-250MG
APOSOR510004-250MGEA 71.2 EUR InStock
APOSOR510004-250MG
2-Chloro-6-isopropylpyridine > 97%
2-Chloro-6-isopropylpyridine
Formule: C₈H₁₀ClN
MW: 155,625 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08689614
Numéro CAS: 120145-22-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité