(6-Methylpyridin-2-yl)methanamine hydrochloride ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510008-1G
APOSOR510008-1GEA 48 EUR InStock
APOSOR510008-1G
(6-Methylpyridin-2-yl)methanamine hydrochloride ≥98%
(6-Methylpyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Formule: C₇H₁₀N₂·ClH
MW: 158,629 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878926
Numéro CAS: 1365836-53-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité