1-(2-Chloroethyl)piperidine-4-carbonitrile ≥97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510014-250MG
APOSOR510014-250MGEA 336 EUR InStock
APOSOR510014-250MG
1-(2-Chloroethyl)piperidine-4-carbonitrile ≥97%
1-(2-Chloroethyl)piperidine-4-carbonitrile
Formule: C₈H₁₃ClN₂
MW: 172,655 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04108054
Numéro CAS: 108890-51-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité