3-Methyl-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,5-a]pyrazine hydrochloride ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510015-250MG
APOSOR510015-250MGEA 125 EUR InStock
APOSOR510015-250MG
3-Methyl-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,5-a]pyrazine hydrochloride ≥98%
3-Methyl-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,5-a]pyrazine hydrochloride
Formule: C₇H₁₁N₃·ClH
MW: 173,643 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15072031
Numéro CAS: 601515-50-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité