2-Chloroquinolin-7-ol ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510016-250MG
APOSOR510016-250MGEA 58 EUR InStock
APOSOR510016-250MG
2-Chloroquinolin-7-ol ≥95%
2-Chloroquinolin-7-ol
Formule: C₉H₆ClNO
MW: 179,603 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02238180
Numéro CAS: 375358-19-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité