5-Bromo-2-methylbenzyl alcohol ≥97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (5-Bromo-2-methylphenyl)methanol
OR510027-250MG
APOSOR510027-250MGEA 53.8 EUR InStock
APOSOR510027-250MG
5-Bromo-2-methylbenzyl alcohol ≥97%
5-Bromo-2-methylbenzyl alcohol
Formule: C₈H₉BrO
MW: 201,07 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12031921
Numéro CAS: 258886-04-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité