2-(Isopropylthio)aniline hydrochloride ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510028-250MG
APOSOR510028-250MGEA 84.4 EUR InStock
APOSOR510028-250MG
2-(Isopropylthio)aniline hydrochloride ≥98%
2-(Isopropylthio)aniline hydrochloride
Formule: C₉H₁₃NS·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11841393
Numéro CAS: 861343-73-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité