2-Chloroquinoline-8-carboxylic acid ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510029-250MG
APOSOR510029-250MGEA 323 EUR InStock
APOSOR510029-250MG
2-Chloroquinoline-8-carboxylic acid ≥95%
2-Chloroquinoline-8-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₆ClNO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11557275
Numéro CAS: 1092287-54-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité