3-Bromobenzo[b]thiophen-5-amine ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510038-250MG
APOSOR510038-250MGEA 224 EUR InStock
APOSOR510038-250MG
3-Bromobenzo[b]thiophen-5-amine ≥98%
3-Bromobenzo[b]thiophen-5-amine
Formule: C₈H₆BrNS
MW: 228,109 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 98434-36-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité