4-Bromo-2-chloronicotinic acid > 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-2-chloro-nicotinic acid
OR510045-250MG
APOSOR510045-250MGEA 30.6 EUR InStock
APOSOR510045-250MG
4-Bromo-2-chloronicotinic acid > 97%
4-Bromo-2-chloronicotinic acid
Formule: C₆H₃BrClNO₂
MW: 236,451 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD13189211
Numéro CAS: 1060805-68-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité