5-Cyclopropyl-1-methyl-1H-1,2,4-triazole-3-carbaldehyde ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510055-250MG
APOSOR510055-250MGEA 313 EUR InStock
APOSOR510055-250MG
5-Cyclopropyl-1-methyl-1H-1,2,4-triazole-3-carbaldehyde ≥95%
5-Cyclopropyl-1-methyl-1H-1,2,4-triazole-3-carbaldehyde
Formule: C₇H₉N₃O
MW: 151,166 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 877133-27-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité