Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Benzylaminopropanol ≥97%

Fournisseur: Apollo Scientific

OR510057-100MG
APOSOR510057-100MGEA 84.4 EUR InStock
APOSOR510057-100MG
2-Benzylaminopropanol ≥97%
2-Benzylaminopropanol


Formule: C₁₀H₁₅NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00021997
Numéro CAS: 3217-09-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité