3-Bromo-1,2,4-thiadiazol-5-amine > 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510060-250MG
APOSOR510060-250MGEA 238 EUR InStock
APOSOR510060-250MG
3-Bromo-1,2,4-thiadiazol-5-amine > 95%
3-Bromo-1,2,4-thiadiazol-5-amine
Formule: C₂H₂BrN₃S
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD13193591
Numéro CAS: 1101173-93-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité