Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-ol ≥95%

Fournisseur: Apollo Scientific

OR510066-250MG
APOSOR510066-250MGEA 169 EUR InStock
APOSOR510066-250MG
3-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-ol ≥95%
3-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-ol


Formule: C₆H₄BrN₃O
MW: 214,019 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22628123
Numéro CAS: 1314893-97-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité