3-Amino-4-bromothiophene-2-carboxylic acid ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510069-250MG
APOSOR510069-250MGEA 88.6 EUR InStock
APOSOR510069-250MG
3-Amino-4-bromothiophene-2-carboxylic acid ≥98%
3-Amino-4-bromothiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₅H₄BrNO₂S
MW: 222,06 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 215927-34-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité