5-Bromo-7-methylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510071-250MG
APOSOR510071-250MGEA 589 EUR InStock
APOSOR510071-250MG
5-Bromo-7-methylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one ≥98%
5-Bromo-7-methylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one
Formule: C₆H₅BrN₄O
MW: 229,034 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 1636161-67-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité