Ethyl 4-chloro-7-methyl-1H-indole-2-carboxylate > 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510073-250MG
APOSOR510073-250MGEA 154 EUR InStock
APOSOR510073-250MG
Ethyl 4-chloro-7-methyl-1H-indole-2-carboxylate > 95%
Ethyl 4-chloro-7-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₂ClNO₂
MW: 237,682 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD22556331
Numéro CAS: 188248-23-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité