Methyl 6-iodopyrazine-2-carboxylate ≥97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510076-250MG
APOSOR510076-250MGEA 161 EUR InStock
APOSOR510076-250MG
Methyl 6-iodopyrazine-2-carboxylate ≥97%
Methyl 6-iodopyrazine-2-carboxylate
Formule: C₆H₅IN₂O₂
MW: 264,021 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD31618010
Numéro CAS: 1603172-68-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité