6-Bromo-2-methyl-8-nitroquinoline ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510077-1G
APOSOR510077-1GEA 168 EUR InStock
APOSOR510077-1G
6-Bromo-2-methyl-8-nitroquinoline ≥95%
6-Bromo-2-methyl-8-nitroquinoline
Formule: C₁₀H₇BrN₂O₂
MW: 267,079 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD31630863
Numéro CAS: 61854-62-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité