7-Bromo-5-chloro-8-methoxyquinoline ≥97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510079-250MG
APOSOR510079-250MGEA 87 EUR InStock
APOSOR510079-250MG
7-Bromo-5-chloro-8-methoxyquinoline ≥97%
7-Bromo-5-chloro-8-methoxyquinoline
Formule: C₁₀H₇BrClNO
MW: 272,526 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22414761
Numéro CAS: 457931-02-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité