1H-Pyrazolo[4,3-c]pyridin-4-amine ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510083-250MG
APOSOR510083-250MGEA 346 EUR InStock
APOSOR510083-250MG
1H-Pyrazolo[4,3-c]pyridin-4-amine ≥95%
1H-Pyrazolo[4,3-c]pyridin-4-amine
Formule: C₆H₆N₄
MW: 134,139 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 1159829-57-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité