5-Amino-3-methoxypyrazine-2-carbonitrile ≥97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510086-250MG
APOSOR510086-250MGEA 154 EUR InStock
APOSOR510086-250MG
5-Amino-3-methoxypyrazine-2-carbonitrile ≥97%
5-Amino-3-methoxypyrazine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₆N₄O
MW: 150,138 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD15144329
Numéro CAS: 1137478-55-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité