6-Hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510093-250MG
APOSOR510093-250MGEA 139 EUR InStock
APOSOR510093-250MG
6-Hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid ≥95%
6-Hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₆N₂O₃
MW: 178,145 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD31555414
Numéro CAS: 1781183-23-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité