Methyl 3-amino-4-methyl-5-nitrobenzoate ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510098-250MG
APOSOR510098-250MGEA 85.7 EUR InStock
APOSOR510098-250MG
Methyl 3-amino-4-methyl-5-nitrobenzoate ≥98%
Methyl 3-amino-4-methyl-5-nitrobenzoate
Formule: C₉H₁₀N₂O₄
MW: 210,187 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03081801
Numéro CAS: 72922-60-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité