4-Iodo-3-nitroaniline ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510111-1G
APOSOR510111-1GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR510111-1G
4-Iodo-3-nitroaniline ≥98%
4-Iodo-3-nitroaniline
Formule: C₆H₅IN₂O₂
MW: 264,02 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08458843
Numéro CAS: 105752-04-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité