4,4'-Diphenyl-2,2'-bipyridine ≥97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510117-250MG
APOSOR510117-250MGEA 65.4 EUR InStock
APOSOR510117-250MG
4,4'-Diphenyl-2,2'-bipyridine ≥97%
4,4'-Diphenyl-2,2'-bipyridine
Formule: C₂₂H₁₆N₂
MW: 308,376 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006421
Numéro CAS: 6153-92-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité