Ethyl 4-chloro-6-iodoquinoline-3-carboxylate > 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510120-250MG
APOSOR510120-250MGEA 125 EUR InStock
APOSOR510120-250MG
Ethyl 4-chloro-6-iodoquinoline-3-carboxylate > 97%
Ethyl 4-chloro-6-iodoquinoline-3-carboxylate
Formule: C₁₂H₉ClINO₂
MW: 361,563 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02349007
Numéro CAS: 206257-60-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité