N3-Methylpyridine-3,4-diamine ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510126-100MG
APOSOR510126-100MGEA 347 EUR InStock
APOSOR510126-100MG
N3-Methylpyridine-3,4-diamine ≥98%
N3-Methylpyridine-3,4-diamine
Formule: C₆H₉N₃
MW: 123,156 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18384267
Numéro CAS: 1796-73-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité