2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-ol ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510129-100MG
APOSOR510129-100MGEA 464 EUR InStock
APOSOR510129-100MG
2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-ol ≥98%
2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-ol
Formule: C₇H₈N₂O
MW: 136,151 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22394516
Numéro CAS: 1824145-72-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité