(R)-2-methylpiperidine-2-carboxylic acid ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510131-100MG
APOSOR510131-100MGEA 429 EUR InStock
APOSOR510131-100MG
(R)-2-methylpiperidine-2-carboxylic acid ≥98%
(R)-2-methylpiperidine-2-carboxylic acid
Formule: C₇H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18089874
Numéro CAS: 105141-61-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité