2-Chloro-6-methylpyridine-4-carbonitrile ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-6-methylisonicotinonitrile
OR510133-100MG
APOSOR510133-100MGEA 46.4 EUR InStock
APOSOR510133-100MG
2-Chloro-6-methylpyridine-4-carbonitrile ≥98%
2-Chloro-6-methylpyridine-4-carbonitrile
Formule: C₇H₅ClN₂
MW: 152,581 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16658610
Numéro CAS: 25462-98-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité