6-Chloro-4-methoxypyridin-2-amine ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR510134-100MG
APOSOR510134-100MGEA 52.2 EUR InStock
APOSOR510134-100MG
6-Chloro-4-methoxypyridin-2-amine ≥98%
6-Chloro-4-methoxypyridin-2-amine
Formule: C₆H₇ClN₂O
MW: 158,586 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18415424
Numéro CAS: 439146-20-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité